Få mere at vide
Dobutamine EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30463496
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463496 4 x 25 mg
30051296 100 mg
30051318 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0675.0300254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dobutamine EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine Hydrochloride
CAS 51062-14-7
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H29 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3'R)-Ezetimibe, Dobutamine Hydrochloride Imp. C (EP), Dobutamine Imp. C (EP), N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-alpha-methylbenzenepropanamine Hydrochloride (1:1), (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)-butan-2-amine Hydrochloride, Benzenepropanamine, N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), Trimethoxy Dobutamine Hydrochloride, Dobutamine Related Compound C as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity C as Hydrochloride
Løsningstype Neat
SMIL Cl.COc1ccc(CCC(C)NCCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1
Molekylvægt (g/mol) 379.93
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 379.925 g/mol