Få mere at vide
DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16495946 100 mg 100mg
16451046 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12692
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide; can be nitrated directly; is more convenient to incorporate the nitro group after deprotection lithium aluminum hydride.
DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DO3A tert-Butyl ester
Fysisk form Solid
CAS 122555-91-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H50N4O6
Synonym DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1
Molekylvægt (g/mol) 514.7
Formel vægt 514.7
Procent renhed 98.0%