Få mere at vide
Mettler Toledo™ DO Måler NineFocus™ NF4000 Kit™
Artikelnummer. 31454052
Skift visning
Område (DO):
0.000 to 50 mg/L (ppm)
Artikelnummer. Område (DO)
31454052 0.000 to 50 mg/L (ppm)
1 options
Artikelnummer. 31454052 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30997015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29900.00 DKK
    25745.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 4154.29 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højtydende, multiparameter bordplademåler for overbevisende præcision i pH, ledningsevne, ionkoncentration, redox og opløst ilt.
  • Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre med et indbygget digitalt modul (DMM). Tilføjelse af moduler udvider analyseproduktiviteten
  • Dataintegritet: Den fuldt fleksible brugeradministration gør det muligt at tilpasse brugergrupper til ethvert behov eller situation og beskytter indstillinger mod uønskede ændringer. Fuld overholdelsesstøtte med automatisk dataoverførsel og fuld overholdelse af branchens regulatoriske standarder.
  • Hurtig problemløsning: Sensordiagnostik med brugervejledning til fejlfinding reducerer nedetid, overvåger sensorens tilstand gennem hele levetiden og minimerer fejl
  • Fleksibelt fodaftryk på bænken: Aftagelig terminal med 7 tommer Touchskærm for fleksible placeringsmuligheder, hvilket øger brugervenlighed og bekvemmelighed
  • Simpel operation: Den intuitive One Click™ brugergrænseflade på 14 sprog, hvor man kan tjekke resultater med et enkelt klik, forenkler betjeningen, sparer tid og reducerer fejl
  • Modstandsdygtig: IP52-klassificeringen beskytter instrumentet mod støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger og forhindrer korrosion.
  • Maksimal sensorfleksibilitet: Fuld kompatibilitet med analoge sensorer (f.eks. sensor) InLab ISM ved brug af et analogt modul
  • NF4000-sættet indeholder ét målemodul, en InLab OptiOx Pro-DES-sensor, en elektrodearm og standarder for indledende kalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Måletilstande Dissolved Oxygen
Sensortyper Optical Sensor
Rækkevidde (polarografisk DO) 0.000 to 50 mg/L (ppm)
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0.1 mg/L from 0 - 8; ±0.2 mg/L from 8 - 20; ±10% from 20 - 50
Kalibreringstilstande Calibration Support, Guided verification, Multilingual Menu, Simple Methods, Touch screen
Opløsning (temperatur) 0.1°C
Nøjagtighed (temperatur) ±0.1°C between 0°C and 100°C
Display Type Color TFT (7 in.)
Mulighed for baggrundslys Yes
Hukommelse 3000 Result Sets
Datapunkter 2000
Log funktionstype Automatic by Interval or Event, Manual
Datastyringsdetaljer PC, Printer, USB stick
Certificeringer/compliance CE, WEEE, RoHS
IP-vurdering IP52
Dimensioner (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Vægt (metrisk) 2 kg
Sprog Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Model- NF4000-sæt
Område (DO) 0.000 to 50 mg/L (ppm)
Opløsning (DO) 0.001
Kanaler 4 (Customizable with modules)
Temperatur (metrisk) Drift -30°C to +130°C
Type Dissolved Oxygen Meter
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (metrisk) 34 cm
Spænding 100/240 V