Få mere at vide
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (25 mm hver)
Artikelnummer. 11477120 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 5μ mol
5μ mol
Pakningsstørrelse:
25µmol
5µmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477120 5 x 5μ mol 25µmol
11467120 5μ mol 5µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477120 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11NTPMX255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2340.00 DKK
    2225.40 DKK / 25µmol
    Spare 114.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedrer PCR-effektiviteten, sænker denatureringstemperaturerne og øger skabelonlængderne. MP Biomedicals dNTPs Mix (25 mm hver) er en klar til brug opløsning med garanteret oprensning af dNTP'er (> 99% ren) for at opnå følsom og konsistent res
Fremstillingsprocessen garanterer, at dNTP'erne er meget oprensede, da kontaminanter kan hindre PCR og resultere i et skuffende produktudbytte. Dette produkt opnår følsomme og ensartede resultater med specielt fremstillede deoxynukleotider i en koncentration på 25 mm.
Det er velegnet til brug i en række molekylærbiologiske applikationer, herunder: PCR, real-time PCR, high fidelity og lang PCR, RT-PCR, cDNA-syntese og DNA-sekventerings- og mærkningsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 25 mM
Indhold og opbevaring dNTP-mix indeholder 5μ mol af hver dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Opbevares ved -20 °C.
pH 7
Renhed eller kvalitetsklasse 99+%
Mængde 5 x 5μ mol
Til brug med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR