Få mere at vide
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (10 mm hver)
Artikelnummer. p-7083059 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 x 5μ mol
5μ mol
Pakningsstørrelse:
5µmol
Hver
Artikelnummer. 11457120
Brand: MP Biomedicals™ 11NTPMX100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer PCR-effektiviteten, sænker denatureringstemperaturerne og øger skabelonlængderne. MP Biomedicals dNTPs Mix (10 mm hver) er en klar til brug opløsning med garanteret rensning af dNTP'er (> 99% ren) for at opnå følsom og konsistent res
Fremstillingsprocessen garanterer, at dNTP'erne er meget oprensede, da kontaminanter kan hindre PCR og resultere i et skuffende produktudbytte. Dette produkt opnår følsomme og ensartede resultater med specielt fremstillede deoxynukleotider i en koncentration på 10 mm.
Det er velegnet til brug i en række molekylærbiologiske applikationer, herunder: PCR, real-time PCR, high fidelity og lang PCR, RT-PCR, cDNA-syntese og DNA-sekventerings- og mærkningsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 mM
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
pH 7
Mængde 5μ mol
Til brug med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR