Få mere at vide
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (10 mm hver)
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 x 5μ mol
5μ mol
Pakningsstørrelse:
5µmol
Hver
Beskrivelse
Fremstillingsprocessen garanterer, at dNTP'erne er meget oprensede, da kontaminanter kan hindre PCR og resultere i et skuffende produktudbytte. Dette produkt opnår følsomme og ensartede resultater med specielt fremstillede deoxynukleotider i en koncentration på 10 mm.
Det er velegnet til brug i en række molekylærbiologiske applikationer, herunder: PCR, real-time PCR, high fidelity og lang PCR, RT-PCR, cDNA-syntese og DNA-sekventerings- og mærkningsprocedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP-mix indeholder 5μ mol af hver dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Opbevares ved -20 °C. |
| pH | 7 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99+% |
| Mængde | 5 x 5μ mol |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |