Få mere at vide
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (10 mm hver)
Artikelnummer. 11457120 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 x 5μ mol
5μ mol
Pakningsstørrelse:
5µmol
Hver
Artikelnummer. 11457120
Brand: MP Biomedicals™ 11NTPMX100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedrer PCR-effektiviteten, sænker denatureringstemperaturerne og øger skabelonlængderne. MP Biomedicals dNTPs Mix (10 mm hver) er en klar til brug opløsning med garanteret rensning af dNTP'er (> 99% ren) for at opnå følsom og konsistent res
Fremstillingsprocessen garanterer, at dNTP'erne er meget oprensede, da kontaminanter kan hindre PCR og resultere i et skuffende produktudbytte. Dette produkt opnår følsomme og ensartede resultater med specielt fremstillede deoxynukleotider i en koncentration på 10 mm.
Det er velegnet til brug i en række molekylærbiologiske applikationer, herunder: PCR, real-time PCR, high fidelity og lang PCR, RT-PCR, cDNA-syntese og DNA-sekventerings- og mærkningsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 mM
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
pH 7
Mængde 5μ mol
Til brug med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt