Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP Mix (10 mM hver)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at a final concentration of 10 mM. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the ability to reduce the number of pipetting steps and the associated risk of reaction set up errors, and are designed for use in a wide variety molecular biology applications.
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 10 mM. Nukleotiderne har mere end 99% renhed, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli DNA. Blandinger giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og den tilhørende risiko for reaktionsopsætningsfejl og er designet til brug i en lang række molekylærbiologiske applikationer.
Funktioner
• Mere end 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Fri for humant og E. coli DNA
• Langtidsstabilitet, selv efter flere fryse-tø-cyklusser, når den opbevares korrekt
• Op til 95 % af dNTP'erne forbliver i triphosphatform efter 7 uger ved stuetemperatur
• Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 PCR-cyklusser (1 minut ved 94 C, 3 °minutter ved 72 C)°
Ansøgninger
• Lang rækkevidde PCR (40 kb)
• cDNA syntese
• PCR, RT-PCR, qPCR
• High fidelity PCR
• DNA-mærkning og sekventering
• LAMPE, RDA , MDA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP Mix (10 mM) indeholder forblandet dATP, dCTP, dGTP og dTTP i en slutkoncentration på 10 mM (10 x 1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR, Standard PCR |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Renhed eller kvalitetsklasse | >99% |
| Mængde | 10 x 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |