Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP Mix (10 mM hver)
Artikelnummer. 11853933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.2 mL
1 mL
5 x 1 mL
10 x 1 mL
Unit Size:
0.2ml
1ml
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11853933 5 x 1 mL Pakke med 5
10610851 0.2 mL 0.2ml
10319879 1 mL 1ml
16395518 10 x 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11853933 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R0193
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Add to basket
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 10 mM.
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en endelig koncentration på 10 mM. Nukleotiderne har over 99% renhed, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli-DNA . Blandinger giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og den tilknyttede risiko for reaktionsopsætningsfejl, og er designet til brug i en bred vifte af molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
  • Over 99% renhed bekræftet af HPLC
  • Fri for menneskeligt og E. coli-DNA
  • Langvarig stabilitet, selv efter flere fryse-tø-cyklusser, når de opbevares korrekt.
  • Op til 95% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 7 uger ved stuetemperatur
  • Op til 90% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 cyklusser PCR (1 minut ved 94 °C, 3 minutter ved 72 °C)
Applikationer
  • Langtrækkende PCR (40 kb)
  • cDNA-syntese
  • PCR, RT-PCR, qPCR
  • Højfidelite PCR
  • DNA-mærkning og sekventering
  • LAMPE, RDA, MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 10 mM
Indhold og opbevaring dNTP Mix (10 mM) indeholder forblandet dATP, dCTP, dGTP og dTTP i en slutkoncentration på 10 mM (5 x 1 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
PCR metode 2-trins RT-qPCR, Standard PCR
Etiket eller farvestof Umærket
Renhed eller kvalitetsklasse >99%
Mængde 5 x 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Størrelse (slutprodukt) 40 kb