Få mere at vide
Descripción
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en endelig koncentration på 10 mM. Nukleotiderne har over 99% renhed, er fri for nukleaseaktiviteter, humant og E. coli-DNA . Blandinger giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og den tilknyttede risiko for reaktionsopsætningsfejl, og er designet til brug i en bred vifte af molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
- Over 99% renhed bekræftet af HPLC
- Fri for menneskeligt og E. coli-DNA
- Langvarig stabilitet, selv efter flere fryse-tø-cyklusser, når de opbevares korrekt.
- Op til 95% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 7 uger ved stuetemperatur
- Op til 90% af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 cyklusser PCR (1 minut ved 94 °C, 3 minutter ved 72 °C)
Applikationer
- Langtrækkende PCR (40 kb)
- cDNA-syntese
- PCR, RT-PCR, qPCR
- Højfidelite PCR
- DNA-mærkning og sekventering
- LAMPE, RDA, MDA
Especificaciones
Especificaciones
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP Mix (10 mM) indeholder færdigblandet dATP, dCTP, dGTP og dTTP i en slutkoncentration på 10 mM (1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Renhed eller kvalitetsklasse | >99% |
| Mængde | 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.