Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DNQX
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001059
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001059
Brand: Tocris Bioscience™ 0189/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective non-NMDA iGluR antagonist
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2379-57-9
Molekylær formel C8H4N4O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DNQX
Mængde 50 mg
Formel vægt 252.14
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 252.14