Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DNQX
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001058
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001058 10 mg
30001059 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001058 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0189/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective non-NMDA iGluR antagonist
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2379-57-9
Molekylær formel C8H4N4O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DNQX
Mængde 10 mg
Formel vægt 252.14
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 252.14