Få mere at vide
Invitrogen™ DNP-X, SE, 6-(2,4-dinitrophenyl)aminohexansyre, succinimidylester
Artikelnummer. 11510266
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 11510266
Brand: Invitrogen™ D2248
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DNP-X, SE, 6-(2,4-dinitrophenyl)aminohexansyre, succinimidylester
Den aminreaktive DNP-X succinimidylester kan anvendes biokonjugater, der kan påvises med anti-dinitrophenyl (anti-DNP) antistoffer. Denne reaktive hapten indeholder en yderligere syv-atom aminohexanoyl spacer ('X') mellem fluoroforen og succinimidylestergruppen. Denne spacer hjælper med at adskille øge tilgængeligheden til anti-DNP-antistoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Produkttype DNP-X succinimidylester
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof DNP
Etikettype Biotin og andre haptener