Få mere at vide
DNase-, RNase-frit vand, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430615 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430615 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11430615 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 DKK
    407.47 DKK / 500ml
    Spare 20.53 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til undersøgelse af nukleinsyre- og proteinsyntese.
  • Karakter: DNase- RNase-fri
  • Nøgleapplikationer: Undersøgelse af nukleinsyre- og proteinsyntese
  • Klar, farveløs, flydende
  • 0,2μ filtreret (steril)
Tekniske data
CAS 7732-18-5
Farve Klar, farveløs
Kogepunkt 100 °C
DNase DNase-fri
Molekylær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
FN nummer 0000
Merck Index 13.10098
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn vand
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Grad Molekylær biologi
Tæthed 1 g/cm3 (4 °C)
Mængde 500 mL
Brydningsindeks n20/D 1.34 (bogstaveligt)