Beskrivelse
DNase/RNase-frit deioniseret vand er designet til brug i alle molekylærbiologiske anvendelser og leveres i praktiske 1-liters og 2-liters flasker.
Selvtillid til dine ansøgninger
Vandet er 0,22 mikron-filtreret for at fjerne bakterier, de fleste vira og andre partikler, hvilket gør det velegnet til fremstilling af vækstmedier. Vandkvaliteten overvåges med omfattende test for tilstedeværelsen af DNA/RNA-nukleaser, proteaseaktivitet samt menneskeligt og bakterielt DNA.
Applikationer
DNase/RNase-frit deioniseret vand er velegnet til forskellige molekylærbiologiske anvendelser, herunder PCR, qPCR, cDNA-syntese, kloning, næste generations sekventering, nukleinsyreekstraktion eller -opbevaring samt forskningsapplikationer med lave mængder nukleinsyrer. Derudover kan det bruges til applikationer, der er følsomme over for tilstedeværelsen af ioner, såsom opløsnings- eller bufferforberedelse, massespektrometri og spektrofotometri.
Fremstillingsekspertise
Fremstillet af Thermo Fisher Scientific Baltics UAB i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 13485 certificerede kvalitetsstyringssystemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Synonym | Nuclease-free deionized water |
| Grad | Molekylærbiologi |
| Behandling(er) | Ikke DEPC-behandlet |
| Mængde | 2 L |
Må kun benyttes til forskning.