Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNase/RNase-frit deioniseret vand
Artikelnummer. 17856196 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17856196 1 L 1 L
30826300 2 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17856196 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A57775
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
DNase/RNase-frit deioniseret vand til brug i alle molekylærbiologiske anvendelser.
DNase/RNase-frit deioniseret vand er designet til brug i alle molekylærbiologiske anvendelser og leveres i praktiske 1-liters og 2-liters flasker.
Selvtillid til dine ansøgninger
Vandet er 0,22 mikron-filtreret for at fjerne bakterier, de fleste vira og andre partikler, hvilket gør det velegnet til fremstilling af vækstmedier. Vandkvaliteten overvåges med omfattende test for tilstedeværelsen af DNA/RNA-nukleaser, proteaseaktivitet samt menneskeligt og bakterielt DNA.
Applikationer
DNase/RNase-frit deioniseret vand er velegnet til forskellige molekylærbiologiske anvendelser, herunder PCR, qPCR, cDNA-syntese, kloning, næste generations sekventering, nukleinsyreekstraktion eller -opbevaring samt forskningsapplikationer med lave mængder nukleinsyrer. Derudover kan det bruges til applikationer, der er følsomme over for tilstedeværelsen af ioner, såsom opløsnings- eller bufferforberedelse, massespektrometri og spektrofotometri.
Fremstillingsekspertise
Fremstillet af Thermo Fisher Scientific Baltics UAB i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 13485 certificerede kvalitetsstyringssystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Synonym Nuclease-free deionized water
Grad Molekylær biologi
Behandling(er) Ikke DEPC-behandlet
Mængde 1 L
Må kun benyttes til forskning.