missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies DNase I Solution (1 mg/mL)

Artikelnummer. 15171507
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15171507 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15171507 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 07900

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cell dissociation reagent

  • Deoxyribonuclease (DNase) I Solution (1 mg/mL) is useful to reduce or prevent the clumping of concentrated and/or cryopreserved cell suspensions following thawing

Tekniske data

Til brug med (applikation) Cell Lysis
Mængde 1 ml
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.