Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNase I, RNase-fri (leveret med MnCl2) (1 U/μ L)
Artikelnummer. 10849700 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10849700 1.000 enheder 1000 enheder
1 options
Artikelnummer. 10849700 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0525
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Endonuklease, der ikke-specifikt spalter enkelt- og dobbeltstrenget DNA for at frigive di-, tri- og oligonukleotider med 5'-phosphat- og 3'-OH-grupper.
Thermo Scientific DNase I, RNase-fri er en endonuklease, der fordøjer enkelt- og dobbeltstrenget DNA. Det hydrolyserer phosphodiesterbindinger, der producerer mono- og oligodeoxyribonukleotider med 5'-phosphat- og 3'-OH-grupper.
Enzymaktiviteten er strengt afhængig af Ca2+ og aktiveres af Mg2+ eller Mn2+ioner.
  • I nærvær af Mg2+ spalter DNase I hver streng af dsDNA uafhængigt på en statistisk tilfældig måde
  • I nærvær af Mn2+ spalter enzymet begge DNA-strenge på omtrent det samme sted, hvilket producerer DNA-fragmenter med stumpe ender eller med overhængende ender på kun et eller to nukleotider
Højdepunkter
  • Rekombinant enzym
  • Oprenset fra ikke-animalsk vært med et lavere niveau af iboende RNaser
Applikationer
  • Udarbejdelse af DNA-free RNA
  • Fjernelse af template DNA efter in vitro transkription
  • Udarbejdelse af DNA-free RNA før RT-PCR og RT-qPCR
  • DNA-mærkning ved nick-translation i forbindelse med DNA-polymerase I
  • Undersøgelser af DNA-protein-interaktioner ved DNase I, RNase-fri fodaftryk
  • Generering af et bibliotek af tilfældigt overlappende DNA-inserts. Der anvendes reaktionsbuffer indeholdende Mn 2+
Note
DNase I er følsom over for fysisk denaturering. Bland forsigtigt ved at vende røret om. Lad være med at vortex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 U/μl
Enzym DNase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 1.000 enheder
Produkttype DNase I RNase fri