Få mere at vide
DNase I from Bovine Pancreas, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15845278 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15845278 20 mg 20mg
1 options
Artikelnummer. 15845278 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14340.F+
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Derived from Bovine pancreas.
  • Synonym: E.C.3.1.21.1
  • MDL: MFCD00130917
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cell Lysis Enzyme
Donorkilde Bovine Pancreas
Form Lyophilized
Mængde 20 mg