Få mere at vide
Abnova™ DNase (Bovine)
Mængde:
1 Tub
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
#REF!
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P00639 |
| Til brug med (applikation) | Enzyme Activity |
| Gen-id (Entrez) | 282217 |
| Molekylvægt (g/mol) | 31.3kDa |
| Navn | DNase (Bovine) |
| Fremstillingsmetode | Native protein purified from Bovine Pancreas |
| Mængde | 1 Tub |
| Opbevaringskrav | Store at 4°C. Reconstituted with 0.5 ml of Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) or equivalent yields a solution of 2000 units/ml (1 mg/ml). |
| Regulatorisk status | RUO |
| Fælles navn | DNASE1 |
| Vis mere |