Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNASE agar
Beskrivelse
Detekter de mikrobielle deoxyribonuklease-enzymer, især fra stafylokokker med Thermo Scientific™ Oxoid™ DNASE agar. En DNase (deoxyribonuclease) er ethvert enzym, der katalyserer spaltningen af phosphodiester-bindinger af DNA, hvilket fører til dets nedbrydning. De organismer, der producerer DNase-enzymer i tilstrækkelige mængder til at hydrolysere DNA, vil vise klare zoner omkring kolonierne. Mediet bruges hovedsageligt til identifikation af stafylokokker, men kan også bruges til påvisning af DNase-aktivitet i andre organismer.
Brug DNASE-agar til diagnostisk påvisning af deoxyribonuklease-enzymaktivitet i stafylokokker og andre organismer.
- Adskiller let Staphylococcus aureus fra Staphylococcus epidermidis og andre Staphylococcus- arter på grund af den rigelige DNase-produktion i Staphylococcus aureus . 1,2,3
- Hjælper med differentiering og identifikation af ikke-pigmenteret Serratia marcescens (positiv reaktion) fra Klebsiella-Enterobacter (negativ reaktion) 4 .
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Strå |
| Indhold og opbevaring | 2° til 10 °C |
| Oversigt | DNASE agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 19,5 g ±1,0 g |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |