Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP kolonner
Artikelnummer. p-6806139
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
21.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15501693
Brand: Thermo Scientific™ 088919
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få høj opløsning LC og LC-MS separation af oligonukleotider, herunder dobbeltstrengede (ds) DNA/RNA fragmenter, ved hjælp af disse DNAPac omvendt fase kolonner.
Opnå overlegne omvendt fase oligonukleotidseparationer ved hjælp af Thermo Scientific™ DNAPac™ RP HPLC-søjler. Den unikke kemi er designet til analyse af oligonukleotider og dobbeltstrengede (ds) DNA/RNA-fragmenter ved hjælp af LC-UV eller LC-MS. Søjlekemien giver fremragende ydeevne under et bredt område af pH-, temperatur- og mobilfasesammensætninger. Derudover giver harpiksens brede porestørrelse fremragende adskillelse af store dobbeltstrengede nukleinsyrer op til 10k basepar.
Højtydende omvendt fase LC-kolonner
De DNAPac RP-søjlen er baseret på sfærisk bredporet 4 μm polymerharpiks. Fasen er yderst stabil til ekstremer af pH (0-14) og temperatur (5-110 C), °og fungerer med mobile faser, der er kompatible med direkte massespektrometri. Søjlen kan betjenes i både HPLC- og UHPLC-instrumenter, hvilket producerer høj opløsning ved høj gennemløb for oligonukleotider og opløser både små og meget store dsDNA-segmenter. DNAPac RP-søjle med omvendt fase (RP) er specifikt designet til adskillelse af oligonukleotider og DNA/RNA-fragmenter. Den stationære fase er fuldt ud kompatibel med massespektrometrivenlige organiske opløsningsmidler og ionparreagenser såsom triethylamin (TEA) og hexylamin (HA). Den brede porestørrelse af polymerharpiks muliggør effektiv adskillelse af store nukleinsyrer med lav overførsel.
Kolonner designet til omvendt fase oligonukleotid LC og LC/MS separationer
  • Designet til ion-par omvendt fase (IP-RP) separationer af både oligonukleotider og dobbeltstrengede nukleinsyrer
  • Høj opløsning og høj gennemstrømning
  • Fremragende MS-kompatibilitet
  • Bredt pH-område (0-14) og høj temperaturstabilitet (op til 110 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 4μ m
pH 0 til 14
Porestørrelse Proprietær bred pore
Mængde 1 stk.
Temperatur <110 °C
Stationær fase DVB (Divinylbenzen) Polymer
Produktlinje DNAPac
Emballagemateriale DVB (Divinylbenzen) Polymer
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket