Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få høj opløsning LC og LC-MS separation af oligonukleotider, herunder dobbeltstrengede (ds) DNA/RNA fragmenter, ved hjælp af disse DNAPac omvendt fase kolonner.
Opnå overlegne omvendt fase oligonukleotidseparationer ved hjælp af Thermo Scientific™ DNAPac™ RP HPLC-søjler. Den unikke kemi er designet til analyse af oligonukleotider og dobbeltstrengede (ds) DNA/RNA-fragmenter ved hjælp af LC-UV eller LC-MS. Søjlekemien giver fremragende ydeevne under et bredt område af pH-, temperatur- og mobilfasesammensætninger. Derudover giver harpiksens brede porestørrelse fremragende adskillelse af store dobbeltstrengede nukleinsyrer op til 10k basepar.
DNAPac RP omvendt fase (RP) kolonne er baseret på sfærisk bredpore 4μ m polymerharpiks specifikt designet til adskillelse af oligonukleotider og DNA/RNA-fragmenter. Den stationære fase er yderst stabil til ekstrem pH (0-14) og °temperatur (5-110 C) og fuldt kompatibel med massespektrometrivenlige organiske opløsningsmidler og ionparreagenser såsom triethylamin (TEA) og hexylamin (HA). Den brede porestørrelse af polymerharpiks muliggør effektiv adskillelse af små til store nukleinsyrer med lav overførsel. Søjlen kan betjenes i både HPLC- og UHPLC-instrumenter, hvilket producerer høj opløsning ved høj gennemløb for oligonukleotider og opløser både små og meget store dsDNA-segmenter:
- Designet til ion-par omvendt fase (IP-RP) LC og LC/MS separationer af både oligonukleotider og dobbeltstrengede nukleinsyrer
- Høj opløsning og høj gennemstrømning
- Fremragende MS-kompatibilitet
- Bredt drifts-pH-område (0-14) og høj temperaturstabilitet (op til 110 °C)
- Biokompatibel hardware til at eliminere analytabsorption
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Semi-præparativ beskyttelsespatronholder |
| Diameter (metrisk) | 21.2 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | op til 110 °C |
| Produktlinje | DNAPac |
| Type | Forberedende kolonne |