Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP kolonner
Beskrivelse
Få høj opløsning LC og LC-MS separation af oligonukleotider, herunder dobbeltstrengede (ds) DNA/RNA fragmenter, ved hjælp af disse DNAPac omvendt fase kolonner.
Opnå overlegne omvendt fase oligonukleotidseparationer ved hjælp af Thermo Scientific™ DNAPac™ RP HPLC-søjler. Den unikke kemi er designet til analyse af oligonukleotider og dobbeltstrengede (ds) DNA/RNA-fragmenter ved hjælp af LC-UV eller LC-MS. Søjlekemien giver fremragende ydeevne under et bredt område af pH-, temperatur- og mobilfasesammensætninger. Derudover giver harpiksens brede porestørrelse fremragende adskillelse af store dobbeltstrengede nukleinsyrer op til 10k basepar.
De DNAPac RP-søjlen er baseret på sfærisk bredporet 4 μm polymerharpiks. Fasen er yderst stabil til ekstremer af pH (0-14) og temperatur (5-110 C), °og fungerer med mobile faser, der er kompatible med direkte massespektrometri. Søjlen kan betjenes i både HPLC- og UHPLC-instrumenter, hvilket producerer høj opløsning ved høj gennemløb for oligonukleotider og opløser både små og meget store dsDNA-segmenter. DNAPac RP-søjle med omvendt fase (RP) er specifikt designet til adskillelse af oligonukleotider og DNA/RNA-fragmenter. Den stationære fase er fuldt ud kompatibel med massespektrometrivenlige organiske opløsningsmidler og ionparreagenser såsom triethylamin (TEA) og hexylamin (HA). Den brede porestørrelse af polymerharpiks muliggør effektiv adskillelse af store nukleinsyrer med lav overførsel.
Kolonner designet til omvendt fase oligonukleotid LC og LC/MS separationer
- Designet til ion-par omvendt fase (IP-RP) separationer af både oligonukleotider og dobbeltstrengede nukleinsyrer
- Høj opløsning og høj gennemstrømning
- Fremragende MS-kompatibilitet
- Bredt pH-område (0-14) og høj temperaturstabilitet (op til 110 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstørrelse | 4μ m |
| pH | 0 til 14 |
| Porestørrelse | Proprietær bred pore |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperatur | <110 °C |
| Stationær fase | DVB (Divinylbenzen) Polymer |
| Vis mere |