Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 oligonukleotid HPLC-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15590214
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15590214
Brand: Thermo Scientific™ 088759
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder stærk anionbytterharpiks til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske og modificerede oligonukleotider.
Har stærk anionbytterharpiks til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske og modificerede oligonukleotider med Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 oligonukleotidkolonner.
Opnå n, n-1 opløsning for oligonukleotider
  • Resolver oligonukleotider med sekundære strukturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 22 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 13μ m
pH 2 til 12,5
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 90 °C
Stationær fase Kvartær ammonium
Produktlinje DNAPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.