Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 oligonukleotid HPLC-søjler
Artikelnummer. 11371723
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11371723 250 mm 9 mm Hver
11361723 250 mm 4 mm Hver
15510224 50 mm 2 mm Hver
11381723 50 mm 4 mm Hver
15500224 250 mm 2 mm Hver
15590214 250 mm 22 mm Hver
15540224 50 mm 9 mm Hver
15550224 50 mm 22 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11371723 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 043011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder stærk anionbytterharpiks til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske og modificerede oligonukleotider.
Har stærk anionbytterharpiks til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske og modificerede oligonukleotider med Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 oligonukleotidkolonner.
  • 13 μm pellikulær, ikke-porøs polymerharpiks med bundet kvaternær aminfunktionaliseret MicroBeads™
  • I stand til n, n-1 opløsning for oligonukleotider
  • Opløser oligonukleotider med sekundære strukturer
  • Kompatibel med opløsningsmidler, høj pH og høje temperaturer
  • Analyserer phosphorthioat-baserede kliniske prøver
  • Giver nem opskalering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 9 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med ASRS, DX-500 BioLC Kromatografi system
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 2 til 12,5, 100 % kompatibel med almindelige organiske opløsningsmidler, ioniske eluenter: chlorid, acetat eller bromid i lithium-, natrium- eller ammoniumform
Partikelstørrelse 13μ m
pH 2 til 12,5
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 90 °C
Stationær fase Kvartær ammonium
Produktlinje DNAPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.