Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 oligonukleotid HPLC-søjler
Beskrivelse
Har stærk anionbytterharpiks til højopløsningsanalyse og oprensning af syntetiske og modificerede oligonukleotider med Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 oligonukleotidkolonner.
- 13 μm pellikulær, ikke-porøs polymerharpiks med bundet kvaternær aminfunktionaliseret MicroBeads™
- I stand til n, n-1 opløsning for oligonukleotider
- Opløser oligonukleotider med sekundære strukturer
- Kompatibel med opløsningsmidler, høj pH og høje temperaturer
- Analyserer phosphorthioat-baserede kliniske prøver
- Giver nem opskalering
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | ASRS, DX-500 BioLC Kromatografi system |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 4000 psi (275 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 2 til 12,5, 100 % kompatibel med almindelige organiske opløsningsmidler, ioniske eluenter: chlorid, acetat eller bromid i lithium-, natrium- eller ammoniumform |
| Partikelstørrelse | 13μ m |
| pH | 2 til 12,5 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.