Få mere at vide
Invitrogen™ DNAJC12 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2M15)
Artikelnummer. 30829532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde
30829532 50 μL
30830120 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30829532 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565506
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
DNAJC12 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a member of a subclass of the HSP40/DnaJ protein family. Members of this family of proteins are associated with complex assembly, protein folding, and export. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen DNAJC12
Applikationer Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_2M15
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene DNAJC12
Genadgangsnr. Q9UKB3
Gene Alias DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 12; DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C12; dnaJ homolog subfamily C member 12; DnaJ subfamily C member 12-like protein; DNAJC12; DnaJ-like protein subfamily C member 12-like protein; J domain containing protein 1; J domain containing protein 1 (JDP1); J domain protein 1; j domain-containing protein 1; JDP1; mJDP1
Gensymboler DNAJC12
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human DNAJC12.
Oprensningsmetode Protein A/G
Mængde 50 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 56521
Målarter Human
Indhold og opbevaring Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.