Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ DNA Stain G
Artikelnummer. 11417763
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417763 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 11417763 Leverandør Serva Electrophoresis™ Leverandørnr. 3980301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Tekniske data
Farve Green
Form Liquid
Mængde 1 ml
Produkttype Fluorescent DNA Stain
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SERVA DNA Stain G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride