Få mere at vide
Macherey-Nagel™ DNA-sæt til NucleoBond™ RNA Soil Mini
Beskrivelse
- DNA-elutionssæt (NucleoBond™ RNA Soil Mini kit påkrævet)
- Parallel fremstilling af RNA og DNA fra jordprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran |
| Prøvetype | Jord |
| Til brug med (udstyr) | NucleoBond™ RNA jordkit |
| Til brug med (applikation) | RNA oprensning |
| Antal reaktioner | 50 |
| Prøvestørrelse | 1-2 g |
| Test tid | 15 min / 12 forberedelser |
| Udbytte | 5-50 μg |
Kun til forskningsbrug