Få mere at vide
Macherey-Nagel™ DNA Set for NucleoBond™ RNA Soil Mini
Beskrivelse
- DNA Elution Set (NucleoBond™ RNA Soil Mini kit required)
- Parallel preparation of RNA and DNA from soil samples
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran |
| Prøvetype | Jord |
| Til brug med (udstyr) | NucleoBond™ RNA Soil Kit |
| Til brug med (applikation) | RNA purification |
| Antal reaktioner | 10 |
| Prøvestørrelse | 1-2 g |
| Test tid | 15 min / 12 preps |
| Udbytte | 5-50 μg |
Kun til forskningsbrug