Få mere at vide
Fisherbrand™ DNA-sekventeringssystemer: kamme til udgået model FB-SEQ-2045
Artikelnummer. 12494707 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisk) Nå:
2 μL
3,7 μL
5 μL
5,5 μL
9 μL
10 μL
15 μL
Produkttype:
Hajtandskam
Sharktooth Micro-Well Comb
Tænder tæller:
20
36
39
55
73
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) tænder Volumen (metrisk) Nå Produkttype Tænder tæller Pakningsstørrelse
12494707 0,2 mm 2 μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 Hver
11907505 0,2 mm 5 μL Hajtandskam 39 Hver
12474707 0,4 mm 10 μL Sharktooth Micro-Well Comb 36 Hver
11933075 0,4 mm 15 μL Hajtandskam 20 Hver
12404717 0,4 mm 3,7 μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 Hver
12484707 0,4 mm 5,5 μL Sharktooth Micro-Well Comb 55 Hver
11917505 0,4 mm 9 μL Hajtandskam 39 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12494707 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. S1SMT42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 DKK
    398.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.58 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
DNA Sequencing Systems kamme til udgået model FB-SEQ-2045
Til brug med udgået model FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl s4s sequencer-system i aluminium
Produkttype Sharktooth Micro-Well Comb
Tænder tæller 73
Tykkelse (metrisk) tænder 0,2 mm
Volumen (metrisk) Nå 2 μL