Få mere at vide
Labconco DNA Rotor - CentriVap Pro
Artikelnummer. 30533441 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale (coating):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (coating)
30533441 -
30533434 PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533441 Leverandør Labconco Leverandørnr. 7555700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 DKK
    2627.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 207.41 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Rotorer til brug med Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Der findes rustfrit stål og PTFE-belagte muligheder.
  • Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Koncentratorer
  • Stabelbart design
  • Rustfrit stålmateriale\
  • Valgfri PTFE-belægning
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type Rotor
Rotor system CentriVap Fordel
Dimensioner (L x B x H) 26,42 x 22,86 x 6,6 cm (10,4 x 9 x 2,6 tommer)