Beskrivelse
- Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Koncentratorer
- Stabelbart design
- Rustfrit stålmateriale\
- Valgfri PTFE-belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Rotor |
| Materiale (coating) | PTFE |
| Rotor system | CentriVap Fordel |
| Dimensioner (L x B x H) | 26,42 x 22,86 x 6,6 cm (10,4 x 9 x 2,6 tommer) |