Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-retarderingsgeler (6%), 1,0 mm
Beskrivelse
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Novex™ DNA-retarderingsgeler er 6 % polyakrylamid fremstillet med 0,5X TBE-gelbuffer, der giver klar opløsning af fragmenter, der bruges til DNA-retarderingsassays, fra 60 2500 –bp. Dette præparat er godt til elektroforetisk adskillelse, men lavt nok til at fremme DNA-protein-interaktioner. Novex DNA Retardation Gels er designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell og fås i 10-, 12- eller 15-brønds formater.
•DNA-fragmenter i området fra 60-2.500 bp
• Fremstillet med 0,5X TBE som gelbuffer
• Designet til at køre på XCell SureLock Mini-Cell
• Tilgængelig i 10-, 12- og 15-brøndsformater
• Fremstillet med høj renhed tris-base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS
For at sikre de bedst mulige resultater er disse geler engangsbrug og individuelt pakket ind. Påvisning udføres med ethidiumbromid-farvning af DNA eller, for større følsomhed, med radiomærkning af DNA'et eller proteinet.
Formulering
Novex DNA Retardation Gels er fremstillet med høj renhed tris-base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS
Anbefalede buffere For
optimal ydeevne, Novex™ TBE Running Buffer og Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer indeholder sporingsfarvestofferne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol samt densitetsmidlet Ficoll™ , hvilket giver skarpere og mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Katalognummer henviser til en enkelt æske med 10 geler Opbevares ved 4 °C. |
| Oversigt | DNA-retardationsgeler, 12-brønds |
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 6% |
| Gel tykkelse | 1 mm |
| Gel Type | DNA-retardering |
| Produkttype | DNA Retardation Gel |
| Adskillelsesområde | 60 til 2500 bp |
| Wells | 12-brønd |
| Mængde | 10 geler/æske |
| Vis mere |