Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-retarderingsgeler (6%), 1,0 mm
Artikelnummer. 12080086
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12080086
Brand: Invitrogen™ EC6365BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Novex™ DNA-retarderingsgeler er 6 % polyakrylamid fremstillet med 0,5X TBE-gelbuffer, der giver klar opløsning af fragmenter, der bruges til DNA-retarderingsassays, fra 60 2500 –bp.
Novex™ DNA-retarderingsgeler er 6 % polyakrylamid fremstillet med 0,5X TBE-gelbuffer, der giver klar opløsning af fragmenter, der bruges til DNA-retarderingsassays, fra 60 2500 –bp. Dette præparat er godt til elektroforetisk adskillelse, men lavt nok til at fremme DNA-protein-interaktioner. Novex DNA Retardation Gels er designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell og fås i 10-, 12- eller 15-brønds formater.
•DNA-fragmenter i området fra 60-2.500 bp
• Fremstillet med 0,5X TBE som gelbuffer
• Designet til at køre på XCell SureLock Mini-Cell
• Tilgængelig i 10-, 12- og 15-brøndsformater
• Fremstillet med høj renhed tris-base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS
For at sikre de bedst mulige resultater er disse geler engangsbrug og individuelt pakket ind. Påvisning udføres med ethidiumbromid-farvning af DNA eller, for større følsomhed, med radiomærkning af DNA'et eller proteinet.
Formulering
Novex DNA Retardation Gels er fremstillet med høj renhed tris-base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS
Anbefalede buffere For
optimal ydeevne, Novex™ TBE Running Buffer og Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer indeholder sporingsfarvestofferne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol samt densitetsmidlet Ficoll™ , hvilket giver skarpere og mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Katalognummer henviser til en enkelt æske med 10 geler Opbevares
ved 4 °C.
Oversigt DNA-retarderingsgeler, 10-brønds
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 6%
Gel tykkelse 1 mm
Gel Type DNA-retardering
Produkttype DNA Retardation Gel
Adskillelsesområde 60 til 2500 bp
Wells 10-brønd
Mængde 10 geler/æske
Prøvebuffertype TBE Hi-Density Sample Buffer (5X)
Prøvetype Dobbeltstrenget DNA (dsDNA)
Forsendelsestilstand Våd is