Få mere at vide
BD Biosciences™ DNA-reagenssæt (RUO/GMP)
Beskrivelse
- Reagenser til isolering og farvning af cellekerner fra overskydende friske eller frosne fastvævsprøver eller cellesuspensioner.
- Flowcytometrisk analyse af differentielt farvede normale celler og tumorceller bruges til forskning i identifikation af unormale DNA-stamlinjer og til at estimere DNA-indekset (DI) og cellecyklusfasefordelinger af disse stamlinjer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved opbevaring kl− °18 C er reagenserne stabile indtil udløbsdatoen vist på BD Cycletest Plus DNA kit-mærkat, når det opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Udsæt ikke reagenser for direkte lys under opbevaring eller inkubation med celler. Opvarm ikke reagenser til 37 °C. Kortvarig udsættelse for et 37 C °vandbad under optøning er dog acceptabelt. De optøede reagenser er stabile i 1 måned, når de opbevares ved 2 °C-8 °C. Må ikke genfryses efter optøning. Ændring i udseendet af reagenserne indikerer ustabilitet eller forringelse. Må ikke anvendes, hvis der forekommer misfarvning, eller hvis der dannes bundfald. |
| Oversigt | Velegnet til 40 tests. |
| Formulering | Buffer, trypsinopløsning, trypsinhæmmer/ribonuklease A-opløsning, propidiumiodidopløsning. |
| Til brug med (udstyr) | BD FACScan eller BD FACSort™ flowcytometersystem udstyret med et dublet-diskrimineringsmodul (DDM) eller BD FACS Vantage™ flowcytometer udstyret med pulsbehandling og tre-farvet fluorescensdetektion og to-parameter lysspredningsdetektion |
| Mængde | 1 sæt: Buffer (3 x 50 ml), trypsinopløsning (10 ml), trypsininhibitor/ribonuklease A-opløsning (8 ml), propidiumiodidopløsning (8 ml). |