Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNA-polymerase I (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521380 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10364630
Brand: Thermo Scientific™ EP0041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
DNA-polymerase I er en skabelonafhængig DNA-polymerase, som katalyserer 5'→ 3' syntese af DNA.
DNA-polymerase I, en skabelonafhængig DNA-polymerase, katalyserer 5'→ 3' syntese af DNA. Enzymet udviser også 3'→ 5' exonuclease (korrektur) aktivitet, 5'→ 3' exonuclease-aktivitet og ribonuclease H-aktivitet.
Højdepunkter
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescens-mærkede nukleotider)
  • Aktiv i flere buffere , inklusive restriktionsenzym, PCR og RT-buffere
Applikationer
  • DNA-mærkning ved nick-translation i forbindelse med DNase
  • Andenstrengssyntese af cDNA i forbindelse med RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Oversigt DNA polymerase I
Polymerase DNA polymerase I
Mængde 500 U