Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNA-polymerase I (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10889010 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10889010 2500 U 2500 enheder
10364630 500 U 500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10889010 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2541.65 DKK / Pakke med 2500
    Spare 78.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
DNA-polymerase I er en skabelonafhængig DNA-polymerase, som katalyserer 5'→ 3' syntese af DNA.
DNA-polymerase I, en skabelonafhængig DNA-polymerase, katalyserer 5'→ 3' syntese af DNA. Enzymet udviser også 3'→ 5' exonuclease (korrektur) aktivitet, 5'→ 3' exonuclease-aktivitet og ribonuclease H-aktivitet.
Højdepunkter
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescens-mærkede nukleotider)
  • Aktiv i flere buffere , inklusive restriktionsenzym, PCR og RT-buffere
Applikationer
  • DNA-mærkning ved nick-translation i forbindelse med DNase
  • Andenstrengssyntese af cDNA i forbindelse med RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μl
Oversigt DNA polymerase I
Polymerase DNA polymerase I
Mængde 2500 U