Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-polymerase I, stort (Klenow) fragment
Artikelnummer. 10023042
Skift visning
Mængde:
2 x 500 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10023042 2 x 500 enheder Hver
1 options
Artikelnummer. 10023042 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18012096
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
DNA-polymerase I, stort (Klenow) fragment
DNA-polymerase I, stort (Klenow)-fragment er et DNA-polymeraseenzym, der mangler 5' til 3'-exonukleaseaktiviteten af intakt DNA-polymerase I, men som udviser 5'- til 3'-DNA-polymerase- og 3'-til-5'-exonuklease-aktiviteterne.
Ansøgninger:
Udfyld 5´ udhæng (1). Syntese af prober ved tilfældig primermærkningsmetode (2). Sekventering af enkelt- og dobbeltstrenget DNA (3). Stedstyret mutagenese.
Kilde:
Oprenset fra E. coli, der udtrykker Klenow-fragmentet på et plasmid.
Ydeevne- og kvalitetstest:
SDS-PAGE renhed; enkeltstrenget og dobbeltstrenget endodeoxyribonuklease og selv-primende assays; ydeevne evalueret i fill-in reaktion.
Enhedsdefinition:
En enhed inkorporerer 10 nmol totalt deoxyribonukleotid i syrepræcipiterbart materiale på 30 min. ved 37 C ved °hjælp af en skabelon
  • primer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring –20 °C
    Oversigt DNA-polymerase I stort (Klenow) fragment
    Mængde 2 x 500 enheder
    Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse, Kloning
    Inkluderer DNA-polymerase I, stort (Klenow) fragment leveres med et hætteglas på 10X REact™ 2 buffer [500 mM Tris HCl (pH 8,0), 100 mM MgCl2, 500 mM NaCl], hætteglas med fortyndingsbuffer