Få mere at vide
MP Biomedicals™ DNA-OFF™
Artikelnummer. 11477130 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11477130 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11477130 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11QD0500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
DNA-OFF™ er en klar til brug ikke-alkalisk rengøringsopløsning, der er yderst aktiv mod DNA-kontamination. Det er ikke-kræftfremkaldende, ikke-ætsende og varmebestandig opløsning, der bruges til at fjerne DNA fra overflader, såsom PCR-arbejdsstationer, bordplader, apparater og pipetter.
  • Tilstedeværelsen af kontaminerende DNA ved et PCR-arbejdsområde kan resultere i DNA-amplifikationsartefakter.
  • Denne brugsklare opløsning er yderst aktiv mod DNA-kontaminering og er beregnet til brug på PCR-arbejdsstationer, herunder bordplader, apparater og pipetter.
  • Den er stabil, varmebestandig, ikke-ætsende og fri for kræftfremkaldende forbindelser.
Tekniske data
Produkttype Flytteagent
Volumen (engelsk) 16,9 oz.
Volumen (metrisk) 500 ml
Til brug med (applikation) Meget aktiv ikke-alkalisk kolanerende opløsning til DNA-kontaminering, klar til brug.
Til brug med (udstyr) Beregnet til brug på PCR-arbejdsstationer, herunder bordplader, apparater og pipetter
Emballagetype Flaske