Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DNA Methyltransferase-hæmmer
Artikelnummer. 15446489
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
15446489 10 mg
1 options
Artikelnummer. 15446489 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64630.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1126.88 DKK
    1013.65 DKK / 10mg
    Spare 113.23 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 48208-26-0 | C19H14N2O4, C19H14N2O4 | 334.33 g/mol
En cellegennemtrængelig, specifik DNA-methyltransferasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Gul
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig, specifik DNA-methyltransferasehæmmer
CAS 48208-26-0
Molekylær formel C19H14N2O4
Formel vægt 334,32 g/mol
Synonym RG108; N-phthalyl-L-tryptophan
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof