Få mere at vide
Melford DNA-markører (lavt område) 250 bp stige
Artikelnummer. 30018229
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. 30018229
Brand: Melford D221001.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Opbevares ved: 2-8 °C (Kort sigt)
  • Opbevares ved: -°20 C (langsigtet)
Tekniske data
Mængde 1 ml