Få mere at vide
Abnova™ DNA-markør lav
Artikelnummer. 16012545
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16012545 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 16012545 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. D0001.1mL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DNA Marker Low er nyttig til bestemmelse af DNA-fragmenter på 50 bp til 1.000 bp i størrelse.
  • DNA-størrelsesmarkøren består af 10 dobbeltstrengede, stumpende DNA-fragmenter.
  • DNA-båndene tæt på hinanden, 550 bp og 500 bp, 120 bp og 100 bp, er til referenceindikatorer.
  • Disse DNA-fragmenter var fast mængde i opløsning af DNA Marker Low, hvilket gør det muligt at estimere mængden af DNA.
  • DNA Marker Low leveres i en brugsklar blanding indeholdende 8 mM EDTA, 8 % glycerol, 0,015 % bromphenolblåt og 10 mM Tris-HCl (pH 8,0).
Tekniske data
Til brug med (applikation) PCR, Elektroforese
Mængde 1 ml
Opbevaringskrav Opbevares ved °20 C til °25 C For langtidsopbevaring, opbevares ved -20 °C