Få mere at vide
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rør
Artikelnummer. 16618742
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Emballage:
1 pose x 500 rør
200 rør (2 poser x 100 rør)
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (5 poser x 40 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
4 poser á 50 stk
Lukketype:
Skruelåg
Snap Cap
SnapTec Kasket
Maks. RCF:
17.000 x g
19.500 x g
25.000 x g
30.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Lukketype Maks. RCF Pakningsstørrelse
16618742 0,5 ml 1 pose x 500 rør Snap Cap 30.000 x g -
16628742 1,5 ml 1 pose x 500 rør Snap Cap 30.000 x g -
16638742 2,0 ml 1 pose x 500 rør Snap Cap 25.000 x g -
16170371 5 ml 200 rør (2 poser x 100 rør) Skruelåg 25.000 x g -
15571312 15 ml 200 rør (4 poser x 50 rør) Skruelåg 19.500 x g Pakke med 200
17453703 25 ml 200 rør (4 poser x 50 rør) Skruelåg 17.000 x g -
17423703 25 ml 200 rør (5 poser x 40 rør) SnapTec Kasket 17.000 x g -
15581312 50 ml 200 rør (8 poser x 25 rør) Skruelåg 19.500 x g Pakke med 200
15168344 5 ml 4 poser á 50 stk Snap Cap 25.000 x g Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16618742 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030108400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 DKK
    393.69 DKK / Pakke med 500
    Spare 26.31 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Slip kraften af præcision løs i din DNA-forskning med Eppendorf DNA LoBind Rør. Udviklet med proprietær LoBind teknologi, omdefinerer disse mikrocentrifugerør prøvehåndtering, minimerer risikoen for tab og maksimerer DNA-gendannelse. Disse rør er ideelle til applikationer med lav koncentration, herunder PCR, qPCR og DNA-sekventering, og sikrer nøjagtighed, renhed og optimale udbytter.
Maksimer prøvegenvinding af nukleinsyrer ved signifikant at reducere prøve-til-overflade-binding med disse rør. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Rør er ideelle til prøveforberedelse og langtidsopbevaring.
  • Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, for at reducere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
  • Præcisionsforsegling af låg minimerer fordampningshastigheder i rørformatet.
  • Velegnet til molekylærbiologiske anvendelser med en centrifugeringshastighed på op til 30.000 xg (25.000 xg for 2,0 ml rør).
  • Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Materiale Polypropylen
Emballage 1 pose x 500 rør
Mængde 1 pose med 500 rør
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Rene krav PCR Rens
Bund form Konisk
Lukketype Snap Cap
Uddannet Nej
Produkttype Rør
Maks. RCF 30.000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)