Få mere at vide
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16170371 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
5 mL
15 mL
25 mL
50 mL
Emballage:
1 pose x 500 rør
200 rør (2 poser x 100 rør)
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (5 poser x 40 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
4 poser á 50 stk
Lukketype:
Skruelåg
Snap Cap
SnapTec Kasket
Maks. RCF:
17,000 x g
19,500 x g
25,000 x g
30,000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 16170371
Brand: Eppendorf™ 0030122348
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slip kraften af præcision løs i din DNA-forskning med Eppendorf DNA LoBind Rør. Udviklet med proprietær LoBind teknologi, omdefinerer disse mikrocentrifugerør prøvehåndtering, minimerer risikoen for tab og maksimerer DNA-gendannelse. Disse rør er ideelle til applikationer med lav koncentration, herunder PCR, qPCR og DNA-sekventering, og sikrer nøjagtighed, renhed og optimale udbytter.
Maksimer prøvegenvinding af nukleinsyrer ved signifikant at reducere prøve-til-overflade-binding med disse rør. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Rør er ideelle til prøveforberedelse og langtidsopbevaring.
  • Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, for at reducere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
  • Præcisionsforsegling af låg minimerer fordampningshastigheder i rørformatet.
  • Velegnet til molekylærbiologiske anvendelser med en centrifugeringshastighed på op til 30.000 xg (25.000 xg for 2,0 ml rør).
  • Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Grå
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuge, mixer, fryser
Emballage 200 rør (2 poser x 100 rør)
Mængde 200 rør (2 poser á 100)
Sterilitet Ikke steril
Indhold og opbevaring -86° C til +100° C
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Rene krav PCR Rens
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Temperaturområde (metrisk) -86° C til +100° C
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Rør
Maks. RCF 25,000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)