Få mere at vide
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rør
Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Emballage:
1 pose x 500 rør
200 rør (2 poser x 100 rør)
200 rør (4 poser x 50 rør)
200 rør (5 poser x 40 rør)
200 rør (8 poser x 25 rør)
4 poser á 50 stk
Lukketype:
Skruelåg
Snap Cap
SnapTec Kasket
Maks. RCF:
17.000 x g
19.500 x g
25.000 x g
30.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Maksimer prøvegenvinding af nukleinsyrer ved signifikant at reducere prøve-til-overflade-binding med disse rør. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Rør er ideelle til prøveforberedelse og langtidsopbevaring.
- Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, for at reducere risikoen for prøveinterferens.
- Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
- Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
- Præcisionsforsegling af låg minimerer fordampningshastigheder i rørformatet.
- Velegnet til molekylærbiologiske anvendelser med en centrifugeringshastighed på op til 30.000 xg (25.000 xg for 2,0 ml rør).
- Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukningsfarve | Grå |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 200 rør (4 poser x 50 rør) |
| Mængde | 200 rør (4 poser á 50) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |