Beskrivelse
Maksimer prøvegenvinding af nukleinsyrer ved signifikant at reducere prøve-til-overflade-binding med disse rør. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Rør er ideelle til prøveforberedelse og langtidsopbevaring.
- Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, for at reducere risikoen for prøveinterferens.
- Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
- Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
- Præcisionsforsegling af låg minimerer fordampningshastigheder i rørformatet.
- Velegnet til molekylærbiologiske anvendelser med en centrifugeringshastighed på op til 30.000 xg (25.000 xg for 2,0 ml rør).
- Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 200 rør |
| Emballage | 4 poser á 50 stk |
| Mængde | 200 rør (4 poser á 50) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| RNase fri | Ja |
| Vis mere |