Få mere at vide
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10031282 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Maks. RCF:
25.000 x g
30.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10031282
Brand: Eppendorf™ 0030108078
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Slip kraften af præcision løs i din DNA-forskning med Eppendorf DNA LoBind Rør. Udviklet med proprietær LoBind teknologi, omdefinerer disse mikrocentrifugerør prøvehåndtering, minimerer risikoen for tab og maksimerer DNA-gendannelse. Disse rør er ideelle til applikationer med lav koncentration, herunder PCR, qPCR og DNA-sekventering, og sikrer nøjagtighed, renhed og optimale udbytter.
  • Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, blødgørere, biocider eller skimmelsvampe for at reducere risikoen for prøveinterferens.
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
  • Præcisionsforsegling af låg minimerer fordampningshastigheder i rørformatet.
  • Velegnet til molekylærbiologiske anvendelser med en centrifugeringshastighed på op til 30.000 xg (25.000 xg for 2,0 ml rør).
  • Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNA, DNase, RNase, PCR-hæmmere fri
Lukningsmateriale HDPE
Farve Transparent, Klar
Volumen (metrisk) 2 mL
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Mængde 250 Tubes (5 Bags of 50)
Materiale Polypropylen
Til brug med DNA- eller RNA-applikationer i retsmedicinsk analyse, mikroarrays, næste generations sekventering, genkloning og generel molekylærbiologi
Inkluderer Safe-lock låg
nr. pr. pakke 250 Pk.
Emballage 250 rør (5 poser x 50 rør)
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)
Sterilitet Ikke steril
Maks. Kraft 30,000 x g
Lukketype Snap Cap
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Yes
Form Cylindrisk
Kapacitet (engelsk) 0,07 oz.
Rene krav PCR-hæmmer fri
Bund form Konisk
Til brug med (applikation) DNA LoBind consumables are perfect for DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology
Produkttype Mikrocentrifugerør
Maks. RCF 25.000 x g