Få mere at vide
Novus Biologicals™ DNA helicase HEL308 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | DNA helicase HEL308 |
| Synonym | EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, Hel308, HEL308DNA helicase HEL308, helicase POLQ-like, helicase, POLQ-like, MGC20604, Mus308-like helicase, POLQ-like helicase |
| Gen symbol | HELQ |