Få mere at vide
Novus Biologicals™ DNA helicase HEL308 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18451579 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18451579 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18451579 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00113510T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål DNA helicase HEL308
Synonym EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, Hel308, HEL308DNA helicase HEL308, helicase POLQ-like, helicase, POLQ-like, MGC20604, Mus308-like helicase, POLQ-like helicase
Gen symbol HELQ